3-Amino-2-bromopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Bromo-3-piridilamina
A1898-1G
A1898-5G
TCIAA1898-1GEA
23
EUR
TCIAA1898-1G
TCIAA1898-5G
3-Amino-2-bromopiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-2-bromopiridina
Formula:
C₅H₅BrN₂ MW: 173,01 g/mol |
Número MDL:
MFCD00234064 Núm. CAS: 39856-58-1 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 77.0 to 80.0 deg-C |