3-Amino-4-cloropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Chloro-3-pyridylamine, 4-Chloropyridin-3-amine
A2395-1G A2395-5G
TCIAA2395-1GEA 28 EUR
TCIAA2395-1G TCIAA2395-5G
3-Amino-4-cloropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-4-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00235124
Núm. CAS: 20511-15-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02a25ac5748e9c500ac055f0c415439c8a18fa89&vid=02a25ac5748e9c500ac055f0c415439c8a18fa89&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C