3-Amino-4-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1957-25G A1957-5G
TCIAA1957-25GEA 135 EUR
TCIAA1957-25G TCIAA1957-5G
3-Amino-4-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Amino-4-metilpiridina
Formula: C₆H₈N₂
Pto. Ebullición: 254°C
Número MDL: MFCD00128871
Núm. CAS: 3430-27-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f530fc81f55a6abb548d1e5b304270141f289642&vid=f530fc81f55a6abb548d1e5b304270141f289642&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C