5-Amino-2-cloropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-5-piridilamina, 2-Cloropiridin-5-amina
A1155-1G A1155-5G
TCIAA1155-1GEA 27 EUR
TCIAA1155-1G TCIAA1155-5G
5-Amino-2-cloropiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Amino-2-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Pto. Ebullición: 225
Pto. de fusión: 83
Número MDL: MFCD00006243
Núm. CAS: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9e47c157992c582e09b03eab8f5245a79f21649e&vid=9e47c157992c582e09b03eab8f5245a79f21649e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C