3-Aminobenzoato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 3-aminobenzoate
A1460-25G A1460-5G
TCIAA1460-25GEA 65 EUR
TCIAA1460-25G TCIAA1460-5G
3-Aminobenzoato de etilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminobenzoato de etilo
Formula: C₉H₁₁NO₂
Pto. Ebullición: 294°C
Densidad: 1,173 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00007794
Núm. CAS: 582-33-2
EINECS: 209-482-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fadc8a8203da50460c38a4e2c9a49866ac7e2bad&vid=fadc8a8203da50460c38a4e2c9a49866ac7e2bad&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %