3-Aminobenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methyl 3-aminobenzoate
A1499-25G A1499-5G
TCIAA1499-25GEA 125 EUR
TCIAA1499-25G TCIAA1499-5G
3-Aminobenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminobenzoato de metilo
Formula: C₈H₉NO₂
Pto. Ebullición: 170°C
Pto. de fusión: 148…152 °C
Densidad: 1,232 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00017102
Núm. CAS: 4518-10-9
EINECS: 224-842-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23aa5945a62df747e89542181505137761b3c03e&vid=23aa5945a62df747e89542181505137761b3c03e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity