3-Bromo-1-propanol ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
B0641-25G
B0641-250G
TCIAB0641-25GEA
93
EUR
TCIAB0641-25G
TCIAB0641-250G
3-Bromo-1-propanol ≥93.0% (por GC)
3-Bromo-1-propanol
Formula:
BrH₂CCH₂CH₂OH MW: 138.99 g/mol Pto. Ebullición: 140°C Pto. de inflamación: 102°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00002942 Núm. CAS: 627-18-9 EINECS: 210-986-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |