3-Bromo-2-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3721-1G B3721-5G
TCIAB3721-1GEA 25 EUR
TCIAB3721-1G TCIAB3721-5G
3-Bromo-2-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₃BrFN
Pto. Ebullición: 76°C
Número MDL: MFCD04112496
Núm. CAS: 36178-05-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a6753e6f47650a1b267a581fb47cc31fd0193eb&vid=4a6753e6f47650a1b267a581fb47cc31fd0193eb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %