3-Bromo-2-metoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3737-1G B3737-5G
TCIAB3737-1GEA 16 EUR
TCIAB3737-1G TCIAB3737-5G
3-Bromo-2-metoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
Pto. de inflamación: 93°C
Número MDL: MFCD03095349
Núm. CAS: 13472-59-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=306d7bc59054088b269c8e9d275b990f96dd8778&vid=306d7bc59054088b269c8e9d275b990f96dd8778&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %