Ácido 3-bromo-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3221-25G B3221-5G
TCIAB3221-25GEA 243 EUR
TCIAB3221-25G TCIAB3221-5G
Ácido 3-bromo-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-bromo-o-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Número MDL: MFCD00270097
Núm. CAS: 76006-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=164be1469eae66e7a26f16385420b08931240ee8&vid=164be1469eae66e7a26f16385420b08931240ee8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 156.0 deg-C