3-Bromo-4-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-4-picoline
B2831-1G B2831-25G B2831-5G
TCIAB2831-1GEA 16 EUR
TCIAB2831-1G TCIAB2831-25G TCIAB2831-5G
3-Bromo-4-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-4-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
MW: 172,02 g/mol
Pto. Ebullición: 76°C
Densidad: 1,549 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00082592
Núm. CAS: 3430-22-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=873e8e6c62eda8ec7f7da4de39dc70f7d317d1c1&vid=873e8e6c62eda8ec7f7da4de39dc70f7d317d1c1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %