3-Bromo-5-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3608-1G B3608-5G
TCIAB3608-1GEA 34 EUR
TCIAB3608-1G TCIAB3608-5G
3-Bromo-5-cloropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5-cloropiridina
Formula: C₅H₃BrClN
Número MDL: MFCD04114221
Núm. CAS: 73583-39-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b42868d08b2ce5685d68fc73615397bc0dfd236&vid=6b42868d08b2ce5685d68fc73615397bc0dfd236&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C