Ácido 3-bromo-5-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3782-1G B3782-5G
TCIAB3782-1GEA 32 EUR
TCIAB3782-1G TCIAB3782-5G
Ácido 3-bromo-5-fluorobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-bromo-5-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Número MDL: MFCD01569540
Núm. CAS: 176548-70-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ee8b68dd4393ba3acd8a5008086295022ce0a15&vid=5ee8b68dd4393ba3acd8a5008086295022ce0a15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C