3-Bromo-5-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3244-1G B3244-5G
TCIAB3244-1GEA 23 EUR
TCIAB3244-1G TCIAB3244-5G
3-Bromo-5-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5-fluoropiridina
Formula: C₅H₃BrFN
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de inflamación: 64°C
Número MDL: MFCD04112555
Núm. CAS: 407-20-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=386c6918fa0438e61772a47e71899c1a0b132fab&vid=386c6918fa0438e61772a47e71899c1a0b132fab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %