3-Bromo-5-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3724-1G B3724-5G
TCIAB3724-1GEA 34 EUR
TCIAB3724-1G TCIAB3724-5G
3-Bromo-5-metilpiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Bromo-5-metilpiridina
Formula: C₆H₆BrN
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de inflamación: 91°C
Número MDL: MFCD01646141
Núm. CAS: 3430-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=940478d5b7f425863a7c710cc3983c399b246ae1&vid=940478d5b7f425863a7c710cc3983c399b246ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %