Ácido 3-bromo-5-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3370-1G
B3370-5G
TCIAB3370-1GEA
36
EUR
TCIAB3370-1G
TCIAB3370-5G
Ácido 3-bromo-5-nitrobenzoico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-bromo-5-nitrobenzoico
Formula:
C₇H₄BrNO₄ MW: 246.02 g/mol |
Número MDL:
MFCD00100098 Núm. CAS: 6307-83-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 164.0 deg-C |