Ácido 5-bromo-2-fluorobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B2974-5G B2974-1G B2974-25G
TCIAB2974-5GEA 48 EUR
TCIAB2974-5G TCIAB2974-1G TCIAB2974-25G
Ácido 5-bromo-2-fluorobenzoico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-bromo-2-fluorobenzoico
Formula: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Número MDL: MFCD00143423
Núm. CAS: 146328-85-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9f621216b8f09b522ab72509299d7d0ec20c78d&vid=e9f621216b8f09b522ab72509299d7d0ec20c78d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 147.0 to 153.0 deg-C