5-Bromo-2-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2705-25G B2705-5G
TCIAB2705-25GEA 113 EUR
TCIAB2705-25G TCIAB2705-5G
5-Bromo-2-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₃BrFN
MW: 175,99 g/mol
Pto. Ebullición: 63°C
Pto. de inflamación: 73°C
Número MDL: MFCD01863742
Núm. CAS: 766-11-0
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf32705256a5584718f7b128bb3849a444323a15&vid=cf32705256a5584718f7b128bb3849a444323a15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %