5-Bromopiridin-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Bromopiridin-6-ol
B2207-25G B2207-5G
TCIAB2207-25GEA 79 EUR
TCIAB2207-25G TCIAB2207-5G
5-Bromopiridin-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Bromopiridin-2-ol
Formula: C₅H₄BrNO
Número MDL: MFCD00234042
Núm. CAS: 13466-38-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b545ace9874fc35b9c9b36e14dcc8a7a9b57c349&vid=b545ace9874fc35b9c9b36e14dcc8a7a9b57c349&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C