Ácido 3-bromopropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Bromopropanoic acid
B0645-25G B0645-500G B0645-100G
TCIAB0645-25GEA 16 EUR
TCIAB0645-25G TCIAB0645-500G TCIAB0645-100G
Ácido 3-bromopropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-bromopropionico
Formula: BrH₂CCH₂COOH
MW: 152,98 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de fusión: 60 °C
Densidad: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002763
Núm. CAS: 590-92-1
EINECS: 209-694-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01433
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd19f12265976b3c7368e70449bf62249fcbebba&vid=fd19f12265976b3c7368e70449bf62249fcbebba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C