3-Cloro-2-fluorobenzaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2127-25G C2127-5G
TCIAC2127-25GEA 224 EUR
TCIAC2127-25G TCIAC2127-5G
3-Cloro-2-fluorobenzaldehído ≥95.0% (por GC)
3-Cloro-2-fluorobenzaldehído
Formula: C₇H₄ClFO
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD01631571
Núm. CAS: 85070-48-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48304cd21fb753362798176698362d9054cec51c&vid=48304cd21fb753362798176698362d9054cec51c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %