3-Cloro-2-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2515-25G C2515-5G
TCIAC2515-25GEA 199 EUR
TCIAC2515-25G TCIAC2515-5G
3-Cloro-2-fluoropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-2-fluoropiridina
Formula: C₅H₃ClFN
Pto. Ebullición: 70°C
Pto. de inflamación: 52°C
Número MDL: MFCD04114144
Núm. CAS: 1480-64-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=091184f96ac14654d1ed3d09fabe6bd22d90b67a&vid=091184f96ac14654d1ed3d09fabe6bd22d90b67a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %