3-Cloropiridin-2-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-2-pyridinol
C2340-1G C2340-5G
TCIAC2340-1GEA 25 EUR
TCIAC2340-1G TCIAC2340-5G
3-Cloropiridin-2-ol ≥98.0% (por GC)
3-Cloropiridin-2-ol
Formula: C₅H₄ClNO
MW: 129.55 g/mol
Número MDL: MFCD01646109
Núm. CAS: 13466-35-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a981d4ea700eb2d5935cc7bb4f76506868fb0cd&vid=2a981d4ea700eb2d5935cc7bb4f76506868fb0cd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 180.0 deg-C