Ácido 3-cloro-o-toluico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2057-1G C2057-5G
TCIAC2057-1GEA 20 EUR
TCIAC2057-1G TCIAC2057-5G
Ácido 3-cloro-o-toluico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-cloro-o-toluico
Formula: C₈H₇ClO₂
Número MDL: MFCD00053312
Núm. CAS: 7499-08-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cde78df21ab4cbbd65ec9a2560c5a6d4d62c2e80&vid=cde78df21ab4cbbd65ec9a2560c5a6d4d62c2e80&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C