Ácido 3-cloro-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2462-25G C2462-5G
TCIAC2462-25GEA 126 EUR
TCIAC2462-25G TCIAC2462-5G
Ácido 3-cloro-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-cloro-p-toluico
Formula: C₈H₇ClO₂
Número MDL: MFCD00045841
Núm. CAS: 5162-82-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=892f32ff173709d84ffacb67627e80f57527c246&vid=892f32ff173709d84ffacb67627e80f57527c246&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 204.0 deg-C