5-Cloropiridin-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C1245-25G C1245-5G
TCIAC1245-25GEA 53 EUR
TCIAC1245-25G TCIAC1245-5G
5-Cloropiridin-2-ol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Cloropiridin-2-ol
Formula: C₅H₄ClNO
Pto. de fusión: 163 °C
Número MDL: MFCD00006275
Núm. CAS: 4214-79-3
EINECS: 224-146-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f91c49a2d7639b07a01806ea68b9c74040c6bba9&vid=12332f99788218add41b1b6ab6e9a9dcb208a5c0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 166.0 deg-C
Solubility in hot Water within almost transparency