5-Cloro-2-nitrobenzamida ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1978-25G C1978-5G
TCIAC1978-25GEA 468 EUR
TCIAC1978-25G TCIAC1978-5G
5-Cloro-2-nitrobenzamida ≥90.0% (por GC)
5-Cloro-2-nitrobenzamida
Formula: C₇H₅ClN₂O₃
MW: 200.58 g/mol
Número MDL: MFCD00017509
Núm. CAS: 40763-96-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f4f53af4b57b581b34bd88d047f477b906217c5&vid=6f4f53af4b57b581b34bd88d047f477b906217c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %