3-Cloro-2,4,5,6-tetrafluoropiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Chlorotetrafluoropyridine
C1549-25G
C1549-5G
TCIAC1549-25GEA
108
EUR
TCIAC1549-25G
TCIAC1549-5G
3-Cloro-2,4,5,6-tetrafluoropiridina ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-2,4,5,6-tetrafluoropiridina
Formula:
C₅ClF₄N MW: 185,51 g/mol Pto. Ebullición: 71°C Densidad: 1,64 g/cm³ (20 °C) |
Número MDL:
MFCD00010624 Núm. CAS: 1735-84-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |