3-Etil-3-pentanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
E0157-25ML
E0157-100ML
TCIAE0157-25MLEA
89
EUR
TCIAE0157-25ML
TCIAE0157-100ML
3-Etil-3-pentanol ≥99.0% (por GC)
3-Etil-3-pentanol
Formula:
C₇H₁₆O |
Número MDL:
MFCD00004484 Núm. CAS: 597-49-9 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |