Ácido 3-fluoro-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0552-25G F0552-5G
TCIAF0552-25GEA 219 EUR
TCIAF0552-25G TCIAF0552-5G
Ácido 3-fluoro-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-fluoro-p-toluico
Formula: C₈H₇FO₂
Pto. Ebullición: 263 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 159…160 °C
Número MDL: MFCD00002490
Núm. CAS: 350-28-7
EINECS: 206-498-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9918b77148bb01c56116242d08156e8287e7322c&vid=9918b77148bb01c56116242d08156e8287e7322c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C