3-Fluorobenzamida ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
F0266-25G F0266-5G
TCIAF0266-25GEA 249 EUR
TCIAF0266-25G TCIAF0266-5G
3-Fluorobenzamida ≥97.0% (by HPLC, total nitrogen)
3-Fluorobenzamida
Formula: C₇H₆FNO
MW: 139,13 g/mol
Pto. Ebullición: 287 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 133 °C
Número MDL: MFCD00007983
Núm. CAS: 455-37-8
EINECS: 207-247-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccdc0460bd3ad924f835e1942eba42d0c9d57b5b&vid=ccdc0460bd3ad924f835e1942eba42d0c9d57b5b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 132.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity