Cloruro de 3-fluorobenzoilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloruro de m-fluorobenzoilo
F0277-25G F0277-5G
TCIAF0277-25GEA 77 EUR
TCIAF0277-25G TCIAF0277-5G
Cloruro de 3-fluorobenzoilo ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3-fluorobenzoilo
Formula: C₇H₄ClFO
Pto. Ebullición: 91°C
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000670
Núm. CAS: 1711-07-5
EINECS: 216-977-3
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f04a37933fd9b34ed57d1457ec8f3c523b0d1a98&vid=cae9e880f5d05e1f14e29a4a24bbdcfc46a72799&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %