Alcohol propargílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
P0536-25ML P0536-500ML P0536-100ML
TCIAP0536-25MLEA 43 EUR
TCIAP0536-25ML TCIAP0536-500ML TCIAP0536-100ML
Alcohol propargílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol propargílico
Formula: C₃H₄O
Pto. Ebullición: 113°C
Pto. de fusión: -52°C
Densidad: 0,9485 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 33°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002912
Núm. CAS: 107-19-7
EINECS: 203-471-2
UN: 2929
ADR: 6.1,I
Índice Merck: 14,07809
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a534471bfe39910122a5da60af99c37b9d90f2&vid=d7a534471bfe39910122a5da60af99c37b9d90f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %