Ácido 3-iodo-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0707-25G I0707-5G
TCIAI0707-25GEA 220 EUR
TCIAI0707-25G TCIAI0707-5G
Ácido 3-iodo-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-iodo-p-toluico
Formula: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Pto. Ebullición: 329 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 210…211 °C
Número MDL: MFCD00010392
Núm. CAS: 82998-57-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f21a9d8253b8879e092fe51042e8bb42906129d&vid=5f21a9d8253b8879e092fe51042e8bb42906129d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C