3-Mercaptopropionato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Mercaptopropionic acid methyl ester, Methyl 3-mercaptopropanoate
M1434-25G
M1434-500G
TCIAM1434-25GEA
42
EUR
TCIAM1434-25G
TCIAM1434-500G
3-Mercaptopropionato de metilo ≥98.0% (por GC)
3-Mercaptopropionato de metilo
Formula:
C₄H₈O₂S Pto. Ebullición: 54 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 1,085 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 64°C |
Número MDL:
MFCD00004895 Núm. CAS: 2935-90-2 EINECS: 220-912-4 UN: 2810 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |