Alcohol isoamílico ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Metil-1-butanol
I0289-25ML I0289-500ML
TCIAI0289-25MLEA 19 EUR
TCIAI0289-25ML TCIAI0289-500ML
Alcohol isoamílico ≥99.0% (por GC)
Alcohol isoamílico
Formula: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Pto. Ebullición: 132°C
Pto. de fusión: -117
Pto. de inflamación: 46°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002934
Núm. CAS: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3 III
Índice Merck: 14,05195
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&vid=4f84b5fac2d9d87ddc43aef8ed62f60d80c864d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %