(±)-3-Metil-1-pentanol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0600-10ML M0600-100ML
TCIAM0600-10MLEA 30 EUR
TCIAM0600-10ML TCIAM0600-100ML
(±)-3-Metil-1-pentanol ≥99.0% (por GC)
(±)-3-Metil-1-pentanol
Formula: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Pto. Ebullición: 152°C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,823 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 58°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002937
Núm. CAS: 589-35-5
EINECS: 209-644-9
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&vid=f1d9a214937ab792a41b3d9ab0a4c547f1c7ecd6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %