(±)-3-Metil-2-butanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0171-25ML M0171-500ML
TCIAM0171-25MLEA 18 EUR
TCIAM0171-25ML TCIAM0171-500ML
(±)-3-Metil-2-butanol ≥98.0% (por GC)
(±)-3-Metil-2-butanol
Formula: C₅H₁₂O
Pto. Ebullición: 112°C
Pto. de fusión: –117 °C
Densidad: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 39°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004527
Núm. CAS: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
UN: 1105
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,06031
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecbd74b942cda46c79a64a04a258f3a246bd6a3&vid=4ecbd74b942cda46c79a64a04a258f3a246bd6a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %