3-Metil-3-pentanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0387-25ML M0387-100ML
TCIAM0387-25MLEA 44 EUR
TCIAM0387-25ML TCIAM0387-100ML
3-Metil-3-pentanol ≥98.0% (por GC)
3-Metil-3-pentanol
Formula: C₆H₁₄O
Pto. Ebullición: 126°C
Pto. de fusión: –53 °C
Densidad: 0,8452 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: 24°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004483
Núm. CAS: 77-74-7
EINECS: 201-053-4
UN: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&vid=f45af6dc4662456d35b01d86cd06e5035f5481cf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %