Ácido isovalérico ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0182-25ML M0182-500ML
TCIAM0182-25MLEA 16 EUR
TCIAM0182-25ML TCIAM0182-500ML
Ácido isovalérico ≥99.0% (por GC)
Ácido isovalérico
Formula: C₅H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 175°C
Pto. de fusión: –33 °C
Densidad: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002726
Núm. CAS: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN: 2922
ADR: 8,II
Índice Merck: 14,05231
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5332f6fcd6a19ddb47f10972fdf65c46398d1a0&vid=a5332f6fcd6a19ddb47f10972fdf65c46398d1a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %