3-Metilindol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0347-1G M0347-25G M0347-5G
TCIAM0347-1GEA 36 EUR
TCIAM0347-1G TCIAM0347-25G TCIAM0347-5G
3-Metilindol ≥98.0% (por GC)
3-Metilindol
Formula: C₉H₉N
Pto. Ebullición: 141°C
Pto. de fusión: 95…97 °C
Densidad: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
Número MDL: MFCD00005627
Núm. CAS: 83-34-1
EINECS: 201-471-7
Índice Merck: 14,08560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75dbbf9f8a80be304b13d241c05541519c183458&vid=75dbbf9f8a80be304b13d241c05541519c183458&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 98.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency