Ácido 3-fenilpropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Phenylpropanoic acid, Hydrocinnamic acid
H0183-25G H0183-500G H0183-100G
TCIAH0183-25GEA 16 EUR
TCIAH0183-25G TCIAH0183-500G TCIAH0183-100G
Ácido 3-fenilpropionico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-fenilpropionico
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 280°C
Pto. de fusión: 46…47 °C
Densidad: 1,071 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002771
Núm. CAS: 501-52-0
EINECS: 207-924-5
Índice Merck: 14,04784
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93007619fd9bc8df4c82dfce56f2af9860c0e84e&vid=93007619fd9bc8df4c82dfce56f2af9860c0e84e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency