Rojo de bromofenol ≥80.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
B0632-1G B0632-25G
TCIAB0632-1GEA 42 EUR
TCIAB0632-1G TCIAB0632-25G
Rojo de bromofenol ≥80.0% (by HPLC)
Rojo de bromofenol
Formula: C₁₉H₁₂Br₂O₅S
Pto. de fusión: 230 °C
Número MDL: MFCD00023014
Núm. CAS: 2800-80-8
EINECS: 220-538-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9fdac9ed5a95402f60eab62051431bd599c30edc&vid=9fdac9ed5a95402f60eab62051431bd599c30edc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark red to Brown powder to crystal
Lambda max. 574.0 to 577.0 nm (pH 6.8 buffer sol.)
Absorbance min. 0.560 (5mg/L, pH 6.8 buffer sol., 574.0 to 577.0 nm)
Transition interval (pH) (redish yellow)5.2 to 6.8 (red purple)