Azul de bromotimol
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3′,3″-Dibromothymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
B0657-1G B0657-25G
TCIAB0657-1GEA 22 EUR
TCIAB0657-1G TCIAB0657-25G
Azul de bromotimol
Azul de bromotimol
Formula: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624.39 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005872
Núm. CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Índice Merck: 14,01445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e008f533cea36397aba217ea6b3fcaa9aea0fe0&vid=3e008f533cea36397aba217ea6b3fcaa9aea0fe0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light red to Red to Purple powder to crystal
Lambda max. 613.0 to 617.0 nm (pH 8.0 buffer sol.)
Absorbance min. 0.230 (5mg/L, pH 8.0 buffer sol., 613.0 to 617.0 nm)
Transition interval (pH) (yellow)6.0 to 7.6 (blue)