2,6-Dihidroxi-9,10-antraquinona ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A1894-1G A1894-5G A1894-25G
TCIAA1894-1GEA 50 EUR
TCIAA1894-1G TCIAA1894-5G TCIAA1894-25G
2,6-Dihidroxi-9,10-antraquinona ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,6-Dihidroxi-9,10-antraquinona
Formula: C₁₄H₈O₄
Pto. de fusión: 330°C
Número MDL: MFCD00001228
Núm. CAS: 84-60-6
EINECS: 201-544-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=58411044f2020be3732c9dca3a7df51768c43b67&vid=58411044f2020be3732c9dca3a7df51768c43b67&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %