5-Fluoroindolina-2,3-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-1H-indol-2,3-diona
F0589-25G F0589-5G
TCIAF0589-25GEA 94 EUR
TCIAF0589-25G TCIAF0589-5G
5-Fluoroindolina-2,3-diona ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Fluoroindolina-2,3-diona
Formula: C₈H₄FNO₂
MW: 165,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00022795
Núm. CAS: 443-69-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fa8b357345e76ecbe85eb6436f4bd73a713952d&vid=5fa8b357345e76ecbe85eb6436f4bd73a713952d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 224.0 to 230.0 deg-C