5-Metilindolina-2,3-diona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1703-25G M1703-5G
TCIAM1703-25GEA 110 EUR
TCIAM1703-25G TCIAM1703-5G
5-Metilindolina-2,3-diona ≥99.0% (por GC)
5-Metilindolina-2,3-diona
Formula: C₉H₇NO₂
Número MDL: MFCD00005721
Núm. CAS: 608-05-9
EINECS: 210-152-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60c705a27d96528b65bd6159cf6bcf3eb0e7144b&vid=60c705a27d96528b65bd6159cf6bcf3eb0e7144b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C