4,6-Decadiino ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
D1726-1ML D1726-5ML
TCIAD1726-1MLEA 58 EUR
TCIAD1726-1ML TCIAD1726-5ML
4,6-Decadiino ≥97.0% (por GC)
4,6-Decadiino
Formula: C₁₀H₁₄
Pto. Ebullición: 96°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00041645
Núm. CAS: 16387-71-6
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeabe14caaec012c95a9c2c528891fa21f6ba980&vid=aeabe14caaec012c95a9c2c528891fa21f6ba980&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %