Ácido 4-(indol-3-il)butírico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
3-Indolebutyric acid, Indole-3-butyric acid
I0026-25G
I0026-5G
TCIAI0026-25GEA
71
EUR
TCIAI0026-25G
TCIAI0026-5G
Ácido 4-(indol-3-il)butírico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 4-(indol-3-il)butírico
Formula:
C₁₂H₁₃NO₂ MW: 203.24 g/mol Densidad: 1.27 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005664 Núm. CAS: 133-32-4 EINECS: 205-101-5 UN: 2811 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,04965 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 123.0 to 126.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |