Ácido 4-benzoilbenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B1164-25G B1164-5G
TCIAB1164-25GEA 193 EUR
TCIAB1164-25G TCIAB1164-5G
Ácido 4-benzoilbenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-benzoilbenzoico
Formula: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226.23 g/mol
Pto. Ebullición: 416
Pto. de fusión: 69
Número MDL: MFCD00002560
Núm. CAS: 611-95-0
EINECS: 210-286-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3187189e8093aff72fe8cacfb7cca39d6e3e3b15&vid=3187189e8093aff72fe8cacfb7cca39d6e3e3b15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 202.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency